588229
Benzyl chloride-(phenyl-13C6)
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Sinonimo/i:
α-Chlorotoluene (phenyl-13C6), Benzyl chloride-(phenyl-13C6)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥99% (CP)
P. ebollizione
177-181 °C (lit.)
Punto di fusione
-43 °C (lit.)
Densità
1.151 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
ClC[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
KCXMKQUNVWSEMD-ZXJNGCBISA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)