Key Documents
614351
Sigma-Aldrich
p-Cresol-2,3,5,6-d4,OD
97 atom % D
Sinonimo/i:
4-Methylphenol-2,3,5,6-d4,OD
About This Item
Formula condensata:
CH3C6D4OD
Peso molecolare:
113.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
97 atom % D
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
P. eboll.
202 °C (lit.)
Punto di fusione
32-34 °C (lit.)
Densità
1.081 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(C)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3/i2D,3D,4D,5D/hD
IWDCLRJOBJJRNH-MDXQMYCFSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)