613991
Ammonium-d4 acetate
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
ND4CO2CH3
Peso molecolare:
81.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Stato
solid
Punto di fusione
110-112 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]N([2H])[2H].[2H]OC(C)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i/hD4
USFZMSVCRYTOJT-JBISRTOLSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)