Key Documents
473111
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li2 carbonate
95 atom % 6Li
Sinonimo/i:
Carbolithium-6, Carbonic acid lithium-6 salt, Lithium carbonate-6Li2
About This Item
Formula condensata:
6Li2CO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
95 atom % 6Li
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Punto di fusione
720 °C (lit.)
Spostamento di massa
M-2
Stringa SMILE
[6Li+].[6Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2/i;2*1-1
XGZVUEUWXADBQD-OUDCDBHYSA-L
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8