62470
Lithium carbonate
puriss. p.a., ACS reagent, reagent (for microscopy), ≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
Carbolithium, Carbonic acid lithium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
reagent (for microscopy)
puriss. p.a.
Saggio
≥99.0% (T)
Stato
powder
pH
9-11 (1 g/L)
Punto di fusione
618 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤0.002% (by ICP-OES)
Stringa SMILE
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Informazioni sul gene
human ... GSK3A(2931) , GSK3B(2932) , IMPA1(3612)
Descrizione generale
Applicazioni
- As a precursor in the preparation of LiFe1-yVyPO4 solid solutions.
- As a starting reagent for the synthesis of various lithium salts (lithium chloride and lithium bromide).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?