612162
Phosphoric acid solution
NMR reference standard, 85% in D2O (99.9 atom % D), NMR tube size 4.2 mm × 8 in. , WGS-5BL Coaxial NMR tube
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
NMR reference standard
Livello qualitativo
Saggio
83.5-86.5% (gravimetric)
Stato
solution
Concentrazione
85% in D2O (99.9 atom % D)
tecniche
NMR: suitable
Misura tubo NMR
4.2 mm × 8 in. , WGS-5BL Coaxial NMR tube
Densità
1.481 g/cm3
Compatibilità
suitable for NMR (reference standard)
Stringa SMILE
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- As standard for the determination of phosphorus-31 nuclear magnetic resonance (31P NMR) chemical shifts of the common phospholipids.
- As external standard for the analysis of lipid composition of human white matter by 31P NMR spectroscopy.
- As external standard during the acid-labile phosphorylation of histone H4 by 31P NMR spectroscopy.
- As reference standard to investigate the surface species present on silica/alumina-supported sodium phosphates by pre- and postreaction MAS31P-NMR and FTIR spectroscopies.
Caratteristiche e vantaggi
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?