607975
Selenourea-13C,15N1
98 atom % 14N, 99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
H2N13CSe15NH2
Peso molecolare:
125.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 14N
Punto di fusione
213-215 °C (dec.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
N[13C]([15NH2])=[Se]
InChI
1S/CH4N2Se/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1,2+1
IYKVLICPFCEZOF-ZDOIIHCHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)