Key Documents
615625
Sigma-Aldrich
Triphenyl-d15-tin chloride
≥98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
(C6D5)3SnCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
400.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥98% (CP)
Forma fisica
solid
P. eboll.
240 °C/13.5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
108 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+15
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])[Sn](Cl)(c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H]
InChI
1S/3C6H5.ClH.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1-5H;1H;/q;;;;+1/p-1/i3*1D,2D,3D,4D,5D;;
NJVOZLGKTAPUTQ-NLOSMHEESA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>302.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 150 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)