Documenti fondamentali
607401
Sigma-Aldrich
Acetic acid-13C2,d4
99 atom % 13C, 98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
13CD313CO2D
Numero CAS:
Peso molecolare:
66.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
117-118 °C (lit.)
Punto di fusione
16.2 °C (lit.)
Densità
1.153 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]O[13C](=O)[13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1+1D3,2+1/hD
QTBSBXVTEAMEQO-KXDICUDOSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)