Documenti fondamentali
605468
Sigma-Aldrich
D-Glucose-4,5-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Labeled Glucose, Dextrose-4,5-13C2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C2C4H12O6
Peso molecolare:
182.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
Punto di fusione
150-152 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
OC[13C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[13C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i2+1,3+1
WQZGKKKJIJFFOK-KBJQABIWSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Learn about monosaccharide biosynthesis and the metabolism of monosaccharides. A unit of a carbohydrate and the simplest form of a sugar, a monosaccharide cannot be hydrolyzed into a simpler compound.