Documenti fondamentali
603716
Sigma-Aldrich
1,3-Dibromopropane-13C3
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
Br13CH213CH213CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
167 °C (lit.)
Punto di fusione
-34 °C (lit.)
Densità
2.018 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Br[13CH2][13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C3H6Br2/c4-2-1-3-5/h1-3H2/i1+1,2+1,3+1
VEFLKXRACNJHOV-VMIGTVKRSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)