Key Documents
734799
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2,6-dimethylpyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8BrN
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.552
Densità
1.431 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Cc1ccc(Br)c(C)n1
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-3-4-7(8)6(2)9-5/h3-4H,1-2H3
TUJVGHCSNXCAFE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
86.7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Patrick W Fedick et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 30(10), 2144-2151 (2019-08-09)
Suzuki cross-coupling is a widely performed reaction, typically using metal catalysts under heated conditions. Acceleration of the Suzuki cross-coupling reaction has been previously explored in microdroplets using desorption electrospray ionization mass spectrometry (DESI-MS). Building upon previous work, presented here is