260851
2-Bromothioanisole
97%
Sinonimo/i:
2-Bromophenyl methyl sulfide
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.633 (lit.)
P. ebollizione
145-146 °C/27 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−24 °C (lit.)
Densità
1.522 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
thioether
Stringa SMILE
CSc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H7BrS/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
ALAQDUSTXPEHMH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- thioether-methyleneborane (PhSCH2B (C6F5)2)2
- 1-dimesitylboryl-2-methylthio-benzene
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
260851-1G | |
260851-5G | 4061837246685 |