590517
2-Bromo-N,N-dimethylaniline
97%
Saggio
97%
Gruppo funzionale
amine
bromo
Stringa SMILE
CN(C)c1ccccc1Br
InChI
1S/C8H10BrN/c1-10(2)8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6H,1-2H3
ONMSBNJJCUCYED-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- bis[(2-dimethylamino)phenyl]amine via a multi-step reaction procedure
- 2-(N,N-dimethylaminophenyl)-bis(diethylamino)phosphine
- 6-[2-(dimethylamino)phenyl]-2,2-bipyridine obtained via lithiation followed by reaction with 2,2-bipyridine
- 1-(2′-(dimethylamino)phenyl)-2-diphenylphosphino-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate via a multi-step reaction procedure
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Binol-based diphosphite or phosphonite ligand: synthesis and application to hydroformylation of styrene and/or hydrogenation of prochiral olefins?