521248
2-(Methylthio)phenylboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
2-(Methylthio)benzeneboronic acid, 2-Methylsulfanylphenylboronic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3SC6H4B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Punto di fusione
77-83 °C (lit.)
Gruppo funzionale
thioether
Stringa SMILE
CSc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C7H9BO2S/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
QXBWTYBCNFKURT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
- Palladium-catalyzed cross-coupling reactions
- Suzuki-Miyaura coupling reactions
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Yae In Cho et al.
Inorganic chemistry, 58(19), 12689-12699 (2019-09-10)
We report syntheses and H2 activation involving model complexes of mono-iron hydrogenase (Hmd) derived from acyl-containing pincer ligand precursors bearing thioether (CNS