Documenti fondamentali
I7004
Sigma-Aldrich
2-Iodoaniline
98%
Sinonimo/i:
1-Amino-2-iodobenzene, 2-Aminoiodobenzene, 2-Aminophenyl iodide, 2-Iodobenzenamine, 2-Iodophenylamine, o-Aminoiodobenzene, o-Iodoaniline
About This Item
Formula condensata:
IC6H4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.02
Beilstein:
2204899
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
55-58 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccccc1I
InChI
1S/C6H6IN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
UBPDKIDWEADHPP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Iodoaniline is an aromatic amine that can be carbonylated to produce pentacyclic compounds.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2