Documenti fondamentali
596728
Sigma-Aldrich
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4Cl2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
41.5-45.5 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Cc1nc(Cl)cc(Cl)n1
InChI
1S/C5H4Cl2N2/c1-3-8-4(6)2-5(7)9-3/h2H,1H3
FIMUTBLUWQGTIJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
208.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
97.78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)