540056
(R)-(−)-3-Chloro-1,2-propanediol
97%, optical purity ee: 98% (GLC)
Sinonimo/i:
(R)-α-Glycerol chlorohydrin
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.04 mmHg ( 25 °C)
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D −1°, neat
Purezza ottica
ee: 98% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.48 (lit.)
P. eboll.
213 °C (lit.)
Densità
1.321 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)CCl
InChI
1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2/t3-/m0/s1
SSZWWUDQMAHNAQ-VKHMYHEASA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
275.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
135 °C - closed cup