144533
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
P. ebollizione
135-136 °C/14 mmHg (lit.)
Punto di fusione
38-42 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
thioether
Stringa SMILE
CSc1nc(Cl)cc(Cl)n1
InChI
1S/C5H4Cl2N2S/c1-10-5-8-3(6)2-4(7)9-5/h2H,1H3
FCMLONIWOAGZJX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?