693553
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-4,5-dihydroimidazolium tetrafluoroborate
95%
Sinonimo/i:
4,5-Dihydro-1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium tetrafluoroborate, N,N′-Bis(2,6-diisopropylphenyl)dihydroimidazolium tetrafluoroborate, SIPr-HBF4
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
Punto di fusione
>300
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2CC[N+](=C2)c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H39N2.BF4/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;2-1(3,4)5/h9-14,17-21H,15-16H2,1-8H3;/q+1;-1
KFZBJQUHHALFSR-UHFFFAOYSA-N
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?