Key Documents
914096
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(2,6-di(3-pentyl)phenyl)imidazolium chloride
≥95%
Sinonimo/i:
IPent-HCl
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H53ClN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
537.26
Codice UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
362-364 °C
Categorie correlate
Applicazioni
1,3-Bis(2,6-di(3-pentyl)phenyl)imidazolium chloride is an NHC ligand used in a variety of Pd catalyzed cross-coupling reactions.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Michael G Organ et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 48(13), 2383-2387 (2009-02-20)
Incredible Bulk: A series of N-heterocyclic carbene catalysts (see picture) were prepared and evaluated in the Suzuki-Miyaura reaction. A variety of sterically encumbered tetra-ortho-substituted biaryl products were formed from unreactive aryl chlorides using the isopentyl-substituted catalyst at temperatures ranging from