Documenti fondamentali
660019
Sigma-Aldrich
1,3-Diisopropylimidazolium tetrafluoroborate
96%
Sinonimo/i:
1,3-Bis(1-methylethyl)-1H-imidazolium tetrafluoroborate, 1,3-Di-isopropyl-imidazol-2-ylidinium tetrafluoroborate, N,N′-Di-isopropyl-imidazolium tetrafluoroborate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H17N2 · BF4
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
Punto di fusione
62-79 °C
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.CC(C)n1cc[n+](c1)C(C)C
InChI
1S/C9H17N2.BF4/c1-8(2)10-5-6-11(7-10)9(3)4;2-1(3,4)5/h5-9H,1-4H3;/q+1;-1
PSKQPXYUPOKHPY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
A wide range of NHC ligands are commonly available which exhibit high activities.
Rapid progress in cross-coupling reactions of unactivated substrates catalyzed by metal complexes has transformed the chemical market-place through introduction of an extensive library of achiral and chiral phosphine ligands.