Documenti fondamentali
59229
Sigma-Aldrich
Isophytol
≥97.0%
Sinonimo/i:
3,7,11,15-Tetramethyl-1-hexadecen-3-ol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H40O
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.53
Beilstein:
1783243
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.457 (lit.)
n20/D 1.457
P. ebollizione
309 °C (lit.)
Densità
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C20H40O/c1-7-20(6,21)16-10-15-19(5)14-9-13-18(4)12-8-11-17(2)3/h7,17-19,21H,1,8-16H2,2-6H3
KEVYVLWNCKMXJX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
343.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
173 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Nerolidol 98%, Mixture of cis and trans
Sigma-Aldrich
H59605
Nerolidol
Geraniol 98%
Sigma-Aldrich
163333
Geraniol