Documenti fondamentali
588342
Sigma-Aldrich
Bromomethane-d1
98 atom % D
Sinonimo/i:
Methyl bromide-d1
About This Item
Formula condensata:
DCH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
95.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
P. ebollizione
4 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]CBr
InChI
1S/CH3Br/c1-2/h1H3/i1D
GZUXJHMPEANEGY-MICDWDOJSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Ozone 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)