Documenti fondamentali
588350
Sigma-Aldrich
Bromomethane-d2
98 atom % D
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CD2HBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
96.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
P. ebollizione
4 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]C([2H])Br
InChI
1S/CH3Br/c1-2/h1H3/i1D2
GZUXJHMPEANEGY-DICFDUPASA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Ozone 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)