MAK053
Alcohol Dehydrogenase Activity Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 100 colorimetric tests
Metodo di rivelazione
colorimetric
Malattie correlate
gastrointestinal diseases
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... ADH1A(124) , ADH1B(125) , ADH1C(126) , ADH4(127) , ADH5(128) , ADH6(130) , ADH7(131)
mouse ... ADH1C(11522) , ADH4(26876) , ADH5(11532) , ADH6A(69117) , ADH7(11529)
rat ... ADH1C(24172) , ADH4(29646) , ADH5(100145871) , ADH6(310903) , ADH6A(295498) , ADH7(171178)
Descrizione generale
Applicazioni
Compatibilità
Principio
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)