N6522
β-Dinucleotide nicotinamide adenina
≥98%, BioUltra, from yeast
Sinonimo/i:
β-DPN, β-NAD, Coenzima 1, Cozimasi, DPN, NAD, Nadide, Nucleotide difosfopiridina
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
yeast
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioUltra
Saggio
≥98%
Stato
powder
Impurezze
≤0.1% Insoluble matter
Colore
white to off-white
Solubilità
H2O: 0.1 M, clear, colorless to faintly yellow
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.2%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC1=NC=NC2=C1N=CN2.O[C@@H]3[C@@H](COP(O)(OP(OC[C@@H](O4)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]4[N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)([O-])=O)=O)OC[C@@H]3O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
Informazioni sul gene
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100)
Categorie correlate
Applicazioni
- Electrochemical Sensor Development: β-Nicotinamide adenine dinucleotide hydrate is utilized in the development of carbon nanomaterial-based electrochemical sensors and biosensors. These devices are designed for the sensitive detection of pharmaceutical and biological compounds, highlighting its crucial role in enhancing the sensitivity and specificity of biochemical assays (Adhikari et al., 2015).
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?