Documenti fondamentali
588261
Sigma-Aldrich
Bromobenzene-4-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC5H5Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
P. ebollizione
156 °C (lit.)
Punto di fusione
-31 °C (lit.)
Densità
1.500 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
Brc1cc[13cH]cc1
InChI
1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1
QARVLSVVCXYDNA-OUBTZVSYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)