Documenti fondamentali
486558
Sigma-Aldrich
Dimethyl-d6-amine
99 atom % D
Sinonimo/i:
Bis(trideuteriomethyl)amine
About This Item
Formula condensata:
(CD3)2NH
Numero CAS:
Peso molecolare:
51.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Densità del vapore
1.55 (15 °C, vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1277 mmHg ( 20 °C)
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
99% (CP)
Temp. autoaccensione
753 °F
tecniche
protein expression: suitable
P. ebollizione
7 °C (lit.)
Punto di fusione
−93 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])NC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3/i1D3,2D3
ROSDSFDQCJNGOL-WFGJKAKNSA-N
Confezionamento
5 g quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with stainless steel CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 11 psig for 5 g. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Prodotti consigliati
Stainless steel control valves Z146951, Z187224 or either of stainless steel regulators Z148504 and Z148512 and a "T"-purge valve Z151661 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Valvola di spurgo
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
19.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-6.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
486558-5G4061833636961
486558-5G-EU4061833636978