520772
Rhodium(III) chloride hydrate
crystalline, ≥99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Rhodium trichloride hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Stato
crystalline
Composizione
Rh, 38-43.5%
Impiego in reazioni chimiche
core: rhodium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
100 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.Cl[Rh](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Rh/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
HSSMNYDDDSNUKH-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
- Rhodium-cobalt (Rh-Co) (a bimetallic catalyst) supported on silica for Fischer−Tropsch (FT) synthesis.
- Rhodium (III) catalyst, N-2-(2,3,4,5 tetramethylcyclopentadienyl)benzyl-(l)-norephedrine rhodium(III) chloride for asymmetric ketone reduction.
- Rh@CTF (covalent triazine frameworks) catalyst for the hydroformylation of 1-octene.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?