Documenti fondamentali
488836
Sigma-Aldrich
Diethyl-d10-amine hydrochloride
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
(C2D5)2NH · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Punto di fusione
227-230 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+10
Stringa SMILE
Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H11N.ClH/c1-3-5-4-2;/h5H,3-4H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3,3D2,4D2;
HDITUCONWLWUJR-MFMGRUKYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)