588059
Chloroethane-1,1-d2
98 atom % D
Sinonimo/i:
Ethyl-1,1-d2 chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
P. ebollizione
12.3 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(C)Cl
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3/i2D2
HRYZWHHZPQKTII-CBTSVUPCSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Standard 2.5 g quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 5 psig for 2.5 g. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Prodotti consigliati
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-58.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-50.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)