588067
Chloroethane-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Ethyl chloride-13C2
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
P. ebollizione
12.3 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[13CH3][13CH2]Cl
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3/i1+1,2+1
HRYZWHHZPQKTII-ZDOIIHCHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-58.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-50.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)