Documenti fondamentali
707619
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzaldehyde-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13C6H5BrO
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Stato
liquid
P. ebollizione
230 °C
Punto di fusione
16-19 °C
Densità
1.635 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
Br[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1C=O
InChI
1S/C7H5BrO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1,7+1
NDOPHXWIAZIXPR-ZFJHNFROSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)