586900
Ethylene-d3
98 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
-104 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[H]\C([2H])=C(\[2H])[2H]
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2/i1D,2D2
VGGSQFUCUMXWEO-APAIHEESSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
-148.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-100 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)