Documenti fondamentali
616354
Sigma-Aldrich
Ethyl-1,1-d2-benzene
98 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Formula condensata:
C6H5CD2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
136 °C (lit.)
Densità
0.883 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3/i2D2
YNQLUTRBYVCPMQ-CBTSVUPCSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
hearing organs
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
15.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)