Documenti fondamentali
373680
Sigma-Aldrich
Sulfur trioxide N,N-dimethylformamide complex
97%
Sinonimo/i:
DMF-sulfur trioxide complex
About This Item
Formula condensata:
HCON(CH3)2 · SO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Punto di fusione
155-158 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amide
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=S(=O)=O.[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO.O3S/c1-4(2)3-5;1-4(2)3/h3H,1-2H3;
AFDQGRURHDVABZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for preparation of:
  • Aminopyridines as inhibitors of tetrameric fructose-1,6-bisphosphatase
  • Cyclic sulfates
  • A dual acid site-grafted zirconium hydroxide-anchored catalyst
Widely used mild sulfating agent.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1739-1739 (1990)