Documenti fondamentali
571806
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzyl isocyanate
97%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4CH2NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5460 (lit.)
P. ebollizione
233-234 °C (lit.)
Densità
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
chloro
isocyanate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1ccc(CN=C=O)cc1
InChI
1S/C8H6ClNO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-10-6-11/h1-4H,5H2
OAXSVEFCBLZGCA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)