124141
4-Bromostyrene
contains 0.05% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor, 97%
Sinonimo/i:
1-(4-Bromophenyl)ethylene, 1-Bromo-4-ethenylbenzene, 1-Bromo-4-vinylbenzene, 4-Vinyl-1-bromobenzene, p -Bromostyrene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
liquid
contiene
0.05% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.594 (lit.)
P. ebollizione
89 °C/16 mmHg (lit.)
Densità
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Brc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H7Br/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1H2
WGGLDBIZIQMEGH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Structure activity relationships (SAR) study of the chemical and biochemical properties of the vinyl group of styrene.
- Synthesis of silsesquioxanes (SQ) having 4-bromostyrenyl substituents.
- To investigate the photochemical growth of Br-terminated self-assembled monolayers (SAMs) on Si(111).
- Synthesis of poly(1,4-phenylenevinylene), via Heck reaction.
- Synthesis of nitroolefins, via alkene cross-metathesis.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The Heck reaction is the palladium catalyzed cross-coupling reaction between alkenes and aryl or vinyl halides (or triflates) to afford substituted alkenes.