Documenti fondamentali
95755
Sigma-Aldrich
m-Xylylene diisocyanate
technical, ≥90% (GC)
Sinonimo/i:
1,3-Bis(isocyanatomethyl)benzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.18
Beilstein:
781825
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (GC)
Stato
liquid
P. ebollizione
88-90 °C/0.02 mmHg (lit.)
Densità
1.202 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
isocyanate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C=NCc1cccc(CN=C=O)c1
InChI
1S/C10H8N2O2/c13-7-11-5-9-2-1-3-10(4-9)6-12-8-14/h1-4H,5-6H2
RTTZISZSHSCFRH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
42 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Suansuan Wang et al.
Soft matter, 13(45), 8609-8617 (2017-11-08)
A new class of bisurea derivatives bearing tetrahydroxy groups have been proven to be non-gelators in water and various organic solvents even under long-term sonication or efficient heating treatment. We found that it is possible to trigger physical gelation behaviour