258555
p-Phenylene diisothiocyanate
98%
Sinonimo/i:
1,4-Diisothiocyanatobenzene, Bitoscanate, PDITC
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Punto di fusione
129-131 °C (lit.)
Stringa SMILE
S=C=Nc1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C8H4N2S2/c11-5-9-7-1-2-8(4-3-7)10-6-12/h1-4H
OMWQUXGVXQELIX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Synthesis of hydroxamate containing chelators for labeling antibodies with 89Zr and 68Ga for imaging with positron emission tomography (immunoPET).
- Synthesis of fluorescent chemosensors for Hg2+ sensing in living cells.
- Synthesis of polythiourea derivatives as capacitor dielectric materials.
- Synthesis of 4-isothiocyanato-4′-nitrodiphenylamine, an anthelmintic agent, popularly known as amoscanate.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?