253782
4-Chlorophenyl isothiocyanate
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
P. eboll.
135-136 °C/24 mmHg (lit.)
Punto di fusione
42-44 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C7H4ClNS/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H
MZZVFXMTZTVUFO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges