259004
3,6-Dibromocarbazole
97%
Sinonimo/i:
3,6-Dibromo-9-H-carbazole, 3,6-Dibromo-9H-carbazole
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
204-206 °C (lit.)
Stringa SMILE
Brc1ccc2[nH]c3ccc(Br)cc3c2c1
InChI
1S/C12H7Br2N/c13-7-1-3-11-9(5-7)10-6-8(14)2-4-12(10)15-11/h1-6,15H
FIHILUSWISKVSR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)