Documenti fondamentali
565032
Sigma-Aldrich
1,4-Dihydroxy-2,6-dimethoxybenzene
97%
Sinonimo/i:
2,6-Dimethoxyhydroxyquinone
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H2(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
158-162 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(O)cc(OC)c1O
InChI
1S/C8H10O4/c1-11-6-3-5(9)4-7(12-2)8(6)10/h3-4,9-10H,1-2H3
GXAVBFNRWXCOPY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Manickam Selvaraj et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(10), 3291-3299 (2019-02-20)
The major product, 2,3,5-trimethyl-1,4-benzophenone (TMB[double bond, length as m-dash]O), was synthesised by an eco-friendly liquid-phase oxidation of 2,3,6-trimethylphenol (TMP-OH) over Cu(ii)-containing propylsalicylaldimine (CSA) functionalized mesoporous solid catalysts, namely, CSASBA-15(0.2), CSASBA-15(0.1) and CSAMCM-41(0.2), synthesized using various amounts of copper in a
Firoz Shah et al.
Applied and environmental microbiology, 81(24), 8427-8433 (2015-10-04)
Ectomycorrhizal fungi play a key role in mobilizing nutrients embedded in recalcitrant organic matter complexes, thereby increasing nutrient accessibility to the host plant. Recent studies have shown that during the assimilation of nutrients, the ectomycorrhizal fungus Paxillus involutus decomposes organic