Documenti fondamentali
196975
Sigma-Aldrich
5-(Trifluoromethyl)-1,3-phenylenediamine
98%
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H3(NH2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
87-89 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Nc1cc(N)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F3N2/c8-7(9,10)4-1-5(11)3-6(12)2-4/h1-3H,11-12H2
KZSXRDLXTFEHJM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
5-(Trifluoromethyl)-1,3-phenylenediamine was used in the synthesis of:
  • hybrid materials based on new polyhedral oligomeric silsesquioxane
  • fluorinated aromatic polyimide films
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Organic-inorganic hybrid materials from a new octa (2, 3-epoxypropyl) silsesquioxane with diamines.
Lee L-H and Chen W-C.
Polymer, 46(7), 2163-2174 (2005)
Preparation of microporous carbon films from fluorinated aromatic polyimides.
Ohta N, et al.
Carbon, 46(10), 1350-1357 (2008)