564613
5-Amino-2-nitrobenzoic acid
97%
Sinonimo/i:
2-Nitro-5-aminobenzoic acid, 3-Carboxy-4-nitroaniline, NSC 74455
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
236-238 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Nc1ccc(c(c1)C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c8-4-1-2-6(9(12)13)5(3-4)7(10)11/h1-3H,8H2,(H,10,11)
KZZWQCKYLNIOBT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Two-component dendritic chain reactions
- Enzymic activation of hydrophobic self-immolative dendrimers
- Preparation of insulin receptor tyrosine kinase activator
- Preparation of polymer-bound diazonium salts using Merrifield resin-bound piperazine
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Ox. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?