161713
3,5-Dimethoxybenzoyl chloride
97%
Saggio
97%
Forma fisica
solid
P. eboll.
157-158 °C/16 mmHg (lit.)
Punto di fusione
43-46 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
Stringa SMILE
COc1cc(OC)cc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H9ClO3/c1-12-7-3-6(9(10)11)4-8(5-7)13-2/h3-5H,1-2H3
FTHPLWDYWAKYCY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3,5-Dimethoxybenzoyl chloride undergoes addition reaction with 4,4-dimethyl-2-pentyne in presence of AlCl3 via 1,2- methyl shift.
Applicazioni
3,5-Dimethoxybenzoyl chloride was used to study the mechanism and kinetics of solvolysis of 3,4- and 3,5-dimethoxybenzoyl chlorides in various binary solvents.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Kinetic and Theoretical Consideration of 3, 4-and 3, 5-Dimethoxybenzoyl Chlorides Solvolyses.
Bull. Korean Chem. Soc., 34(10), 2989-2989 (2013)
Stereochemistry and mechanism of acylation of acetylenes.
Tetrahedron, 31(2), 177-183 (1975)
Journal of chromatography. A, 1593, 63-72 (2019-02-05)
An O-[2-(methacryloyloxy)-ethylcarbamoyl]-10,11-dihydroquinidine (MQD)-silica hybrid monolithic column was prepared by a facile "one-step" strategy within a 100 μm I.D. capillary. The influence of the methanol, ethylene glycol and water volume ratio, reaction temperature and time, cetyltrimethylammonium bromide and MQD monomers content