127663
3-Nitrobenzoyl chloride
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
275-278 °C (lit.)
Punto di fusione
31-34 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-2-1-3-6(4-5)9(11)12/h1-4H
NXTNASSYJUXJDV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>233.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 112 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?