Documenti fondamentali
103918
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzoyl chloride
95%
Sinonimo/i:
o-Chlorobenzoyl chloride
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.01
Beilstein:
386435
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.572 (lit.)
P. ebollizione
238 °C (lit.)
Punto di fusione
−4-−3 °C (lit.)
Densità
1.382 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC(=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H
ONIKNECPXCLUHT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Chlorobenzoyl chloride reacts with aromatic amines and ammonium thiocyanate using polyethylene glycol-400 as the catalyst under the condition of solid-liquid phase-transfer catalysis to form N-aryl-N′(2-chlorobenzoyl) thioureas. 2-Chlorobenzoyl chloride causes the acylation of polystyrene during the preparation and regeneration of the polystyrene-based resin.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
255.2 °F - closed cup - DIN 51758
Punto d’infiammabilità (°C)
124 °C - closed cup - DIN 51758
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Phase-transfer-catalyzed synthesis of N-aryl-N'-(2-chlorobenzoyl)-thiourea derivatives.
Zhang Y, et al.
Synthetic Communications, 27(5), 751-756 (1997)
Simple and efficient synthesis of 2-chlorotritylchloride resin.
Orosz G and Kiss L.
Tetrahedron Letters, 39(20), 3241-3242 (1998)