Documenti fondamentali
8.21989
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzoyl chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Chlorobenzoyl chloride, 2-Chlorobenzoic acid chloride
About This Item
Formula condensata:
2-(Cl)C6H4COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
210-194-0
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
600 °C
Potenza
3250 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1.5-9.4 % (v/v)
Viscosità cinematica
1.89 cSt(20 °C)
P. ebollizione
225 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-4 °C
Temp. transizione
flash point 124 °C
Densità
1.38 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Clc1c(cccc1)C(=O)Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H
ONIKNECPXCLUHT-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.375 - 1.378
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
255.2 °F - DIN 51758
Punto d’infiammabilità (°C)
124 °C - DIN 51758